Få mere at vide
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Blandet kalibreringsstandard 1: Be @ 50; Mn @ 100; CD, Zn @ 150; Se @ 200; Pb @ 500 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17920636
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17920636 100 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17920636 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMCS1100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Blandet kalibreringsstandard 1: Be @ 50; Mn @ 100; CD, Zn @ 150; Se @ 200; Pb @ 500 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
CAS 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-43-9, 7440-66-6, 7782-49-2, 7439-92-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 50.01 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Cadmium 149.9 μg/mL/Zinc 150 μg/mL/Selenium 200.1 μg/mL/Lead 500 μg/mL