Få mere at vide
200.7, 6010 - Kvalitetskontrol (QCS) løsning 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF, VHG™
Beskrivelse
200.7, 6010 - Kvalitetskontrol (QCS) løsning 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL |