Få mere at vide
200.7, 6010 - Kvalitetskontrol (QCS) løsning 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17987419
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17987419 100 ml
17978599 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17987419 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHG44QCS1Z100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
200.7, 6010 - Kvalitetskontrol (QCS) løsning 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc
CAS 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Silver 50 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL