Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ 200- og 400-Watt Sonifiers: Skruenøgler
Artikelnummer. 11476218
Til brug med (udstyr):
0,5 tommer spids
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11476218
Brand: Branson Ultrasonics™ 201118010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruenøgler til Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
Til brug med Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
Tekniske data
Produkttype Skruenøgle
Materiale Titanium
Til brug med (applikation) Ideel til montering af spids på bankede horn
Til brug med (udstyr) 0,5 tommer spids