Få mere at vide
Fisherbrand™ 20-brønds rørstativ
Artikelnummer. 11784016 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Mikrorør (0,5 til 2 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11784016 Mikrorør (0,5 til 2 ml) Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11784016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 DKK
    225.72 DKK / Pakke med 6
    Spare 35.28 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
20-brønds rørstativ med sammenlåsende stativer for øget røropbevaring.
  • Sammenlås flere stativer for at øge røropbevaringen
  • Reoler låses sammen på hver side
  • Fjern nemt rør ved hjælp af“ hold-det” fingeråbning på forsiden af stativet
  • Store støbte koordinater for nem identifikation af rør
  • Bi-level rack muliggør nem identifikation af tubelabel
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Mikrorør (0,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 20 Brønde
Form Trekant
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,0 ml og 1,5/2,0 ml rør
Mængde 6 Pk.
Størrelse 213 x 90 x 50 mm
Dimensioner (L x B x H) 213 x 90 x 50 mm
Længde (metrisk) 21.1 cm
Længde (engelsk) 8,3''
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 2 tommer
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5 cm
Array 2 x 10
Bredde (metrisk) 9 cm