missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

20(S)-Ginsenoside Rg2, TRC

Artikelnummer. 30134130
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134130 500 mg
30012002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG387580500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52286-74-5
Molekylær formel C42 H72 O13
Molekylvægt (g/mol) 785.01
Synonym β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β)-3,12,20-trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Rg2, Chikusetsusaponin I, GF VI, Ginsenoside 20-Rg2, Ginsenoside Rg2, Panaxoside Rg2, Prosapogenin C2, S-Ginsenoside Rg2
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-17-[(2S)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@@](C)(O)CCC=C(C)C)[C@@]6(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]36)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rg2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C42H72O13/c1-20(2)11-10-14-42(9,51)22-12-16-40(7)28(22)23(44)17-26-39(6)15-13-27(45)38(4,5)35(39)24(18-41(26,40)8)53-37-34(32(49)30(47)25(19-43)54-37)55-36-33(50)31(48)29(46)21(3)52-36/h11,21-37,43-51H,10,12-19H2,1-9H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Formel vægt 784.4973
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.