Få mere at vide
20(S)-Ginsenoside F2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside F2 |
| CAS | 62025-49-4 |
| Molekylær formel | C42 H72 O13 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3β,12β)-12-Hydroxydammar-24-ene-3,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,55-37-35(51)33(49)31(47)25(20-44)53-37)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-17-[(1S)-1,5-dimethyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-hex-4-enyl]-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 785.01 |
| Formel vægt | 784.4973 |