missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

20(S)-Ginsenoside F1, TRC

Artikelnummer. 30240811
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240811 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG38755010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ginsenoside F1
CAS 53963-43-2
Molekylær formel C36 H62 O9
Mængde 10 mg
Synonym (3β,6α,12β)-3,6,12-Trihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside F1, Panaxoside A progenin
InChI formel InChI=1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,45-31-29(43)28(42)27(41)23(18-37)44-31)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(40)32(3,4)30(33)22(39)17-35(24,34)7/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33+,34+,35+,36-/m0/s1
SMIL CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@@H](O)C[C@@]34C)C
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(1S)-1,5-dimethyl-1-[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,6,12-trihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hex-4-enoxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 638.87
Formel vægt 638.4394
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.