Få mere at vide
20(R)-Ginsenoside Rg2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rg2 (R-Form) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate |
| Formel vægt | 784.4973 |