Få mere at vide
Heathrow Scientific™ 20-pladser papskydebakker
Artikelnummer. p-8272038 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 15549811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern let objektglas med praktisk tommelfingerrille. Heathrow Scientific™ 20-pladser karton-skydebakker maksimerer prøvebeskyttelsen med forsænkede vandrette rum.
  • Vandrette rum er forsænkede for at beskytte prøverne, når låget er lukket
  • Har tommelfingersnit for nem fjernelse af objektglas
  • Plads til 20 dias i standardstørrelse
  • Engangs
Tekniske data
Type Slide opbevaringsbakke
Slidekapacitet 20
Farve Rød
rum 20
Enheden holder 20 dias
Til brug med (applikation) Sikker arbejde, transport og korttidsopbevaring af objektglas
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 0,4 tommer.
Højde (metrisk) 0.9 cm
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 20.8 cm
Materiale Pap
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 13,4 tommer
Bredde (metrisk) 34.1 cm