Tekniske data
| Type | Slide opbevaringsbakke |
| Slidekapacitet | 30 |
| Farve | Gul |
| rum | 20 |
| Enheden holder | 30 dias |
| Til brug med (applikation) | Sikker arbejde, transport og korttidsopbevaring af objektglas |
| Til brug med (udstyr) | Objektglas til mikroskop |
| Højde (engelsk) | 0,4 tommer. |
| Højde (metrisk) | 0.9 cm |
| Længde (engelsk) | 8,2 tommer |
| Vis mere |