missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
20-O-Acetylingenol-3-angelate, MedChemExpress
Beskrivelse
20-O-Acetylingenol-3-angelate is a natural compound.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20-O-Acetylingenol-3-angelate |
| CAS | 82425-35-2 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H36O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Euphorbia factor Pe1 |
| SMIL | C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]2(C3=O)[C@]1(O)[C@H](O)C(COC(C)=O)=C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.57 |
| Formel vægt | 472.57 |
| Grad | Research |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?