Få mere at vide
Hirschmann™ 20 ml Opus™ Titreringsenhed
Artikelnummer. 10762794
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10762794 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10762794 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9582020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18973.50 DKK
    14354.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 4618.61 DKK
    24% Slukket
På lager
En titreringsenhed med et reagensrecirkulationssystem til motordrevet titrering direkte fra reagensflasken.
  • Elektronisk styring og dispensering af mængder
  • Der medfølger også et lysbeskyttelsesvindue til ventilblokken
  • Titreringsimpuls udløst af motoren gør det muligt at opnå et dråbebrud fra 10μ L til præcisionsbestemmelse
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Fri rotation
  • TFT touchskærm med brugervenlig menu
  • Metodehukommelse til ni forskellige titreringsprocedurer med lagring af alle indstillinger
  • USB og RS232 interface til pc-tilslutning
Tekniske data
Nøjagtighed 0,2%
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Reagenscirkulation
Type Titreringsapparat