missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-20-Hydroxyecdyson, TRC

Artikelnummer. 30012417
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012417 10 g
30006676 1 g
30004085 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH91875010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5289-74-7
Molekylær formel C27 H44 O7
Molekylvægt (g/mol) 480.63
Synonym Cholest-7-en-6-one, 2,3,14,20,22,25-hexahydroxy-, (2β,3β,5β,22R)-, 5β-Cholest-7-en-6-one, 2β,3β,14,20,22,25-hexahydroxy-, (22R)- (8CI), 5β-Cholest-7-en-6-one, 2β,3β,14,20,22β,25-hexahydroxy- (7CI), (+)-20-Hydroxyecdysone, (+)-Ecdysterone, (2β,3β,5β,22R)-2,3,14,20,22,25-Hexahydroxycholest-7-en-6-one, 20-Hydroxy-α-ecdysone, 20-Hydroxyecdysone, 20R-Hydroxyecdysone, 2β,3β,14α,20β,22α,25-Hexahydroxycholest-7-en-6-one, Commisterone, Crustecdyson, Crustecdysone, Ecdysone, Ecdysten, Ecdysteron, Ecdysterone, Ekdisten, Isoinokosterone, Polypodin A, Polypodin C, Polypodine A, Polypodine C, THE 7, Viticosterone, β-Ecdysone, β-Ecdysterone, β-Ecydisone
IUPAC navn (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
SMIL CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Ecdysone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Formel vægt 480.3087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.