Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20-Hydroxyecdysone |
| Analyseprocentområde | ≥95 % |
| Mængde | 5 mg |
| IUPAC navn | (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihydrox y-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-on |
| Formel vægt | 480.6 |
| Fysisk form | Pulver |