Få mere at vide
20-Hydroxydexamethasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20-Hydroxydexamethasone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-18,24,26-28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,18?,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 394.2156 |