Få mere at vide
20-Dihydroprogesterone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h13-14,18-21H,5-12H2,1-4H3/t14-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 358.2508 |