Få mere at vide
20-Dihydrodexamethasone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050366 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.180025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
20-Dihydrodexamethasone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 20-Hydroxydexamethasone
CAS 55879-48-6
Analyt- eller komponentnavne 20-Hydroxydexamethasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22H31FO5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (11beta,16alpha)-9-Fluoro-11,17,20,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3-one, 20-Dihydrodexamethasone, Pregna-1,4-dien-3-one, 9-fluoro-11,17,20,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), 20-Dihydrodexamethasone, 20-Hydroxydexamethasone
InChI formel InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-18,24,26-28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,18?,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(O)CO
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(1,2-dihydroxyethyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 394.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 394.2156 g/mol