Få mere at vide
20-Dihydro-corticosterone 21-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20-Dihydro-corticosterone 21-Carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-18,23-24H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,18?,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 362.2093 |