Få mere at vide
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097966
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16469148
Brand: Medchem Express HYN0866
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 20-Deoxyingenol
CAS 54706-99-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C
Molekylvægt (g/mol) 332.43
Formel vægt 332.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.