Få mere at vide
20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-Beta-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolid, TRC
Artikelnummer. 30363053
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30363053 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30363053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231505100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolide
CAS 1003024-01-8
Molekylær formel C36H62N2O9
Mængde 100 mg
Synonym Tylosin Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C36H62N2O9/c1-8-30-27(21-39)18-22(2)12-13-28(40)23(3)19-26(14-17-38-15-10-9-11-16-38)35(24(4)29(41)20-31(42)46-30)47-36-34(44)32(37(6)7)33(43)25(5)45-36/h12-13,18,23-27,29-30,32-36,39,41,43-44H,8-11,14-17,19-21H2,1-7H3/b13-12+,22-18+/t23-,24+,25-,26+,27-,29-,30-,32+,33-,34?,35-,36+/m1/s1
SMIL O=C(C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]1C(O)[C@@H](N(C)C)[C@H](O)[C@@H](C)O1)[C@@H](CCN2CCCCC2)C[C@H]3C)O[C@H](CC)[C@@H](CO)/C=C(C)/C=C/C3=O
IUPAC navn (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,4S,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-(hydroxymethyl)-5,9,13-trimethyl-7-(2-piperidin-1-ylethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 666.89
Formel vægt 666.4455