Få mere at vide
20-Deoxo-20Beta-hydroxy-6Alpha-Methyl Prednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20-Deoxo-20Beta-hydroxy-6Alpha-Methyl Prednisolone |
| CAS | 387-65-5 |
| Molekylær formel | C22H32O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 11β,17α,20β,21-Tetrahydroxy-6α-methyl-pregna-1,4-dien-3-one, 11β,17α,20α,21-Tetrahydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17-19,23,25-27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.49 |