Få mere at vide
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Mængde:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Pakningsstørrelse:
0.5 GAL
1 GAL
Beskrivelse
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| IUPAC navn | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Mængde | 1 gal |