Få mere at vide
Fisherbrand™ -20 til +110 Lo Tox™ Laboratorie nedsænkningstermometer
Artikelnummer. 15422695
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
15422695 -20 °C til +110 °C Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15422695 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 44/802/9
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lo Tox™ organisk fyld er specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare.
  • Kvalitet og læsbarhed gør disse til en ideel erstatning for kviksølvtermometre
  • Monteret med Brannan ikke-rullende endehætte, som har ring, så termometeret kan hænges op
Tekniske data
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå økologisk væske
Produkttype Laboratorie nedsænkningstermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1 °C ved 35 °C
Underafdeling 0,5 °C