Få mere at vide
Abnova™ 2 x HotTaq PCR-blanding med MgCl2
Artikelnummer. 16022565
Skift visning
Mængde:
1 Badekar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16022565 1 Badekar Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 16022565 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0017.1Tub
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
HotTaq PCR-mix er en klargjort opløsning, der indeholder alt, hvad der er nødvendigt for en vellykket PCR-reaktion, undtagen specifikke primere og DNA-skabelon.
  • Blandingen inkluderer højkvalitets rekombinant Taq DNA-polymerase, nukleotider i en specifikt optimeret bufferformulering.
  • Til reaktionsopsætning tilsættes PCR Mix (25 ul) til primerne, skabelonen og vandet (medfølger i sættet; samlet volumen på 50 ul).
  • PCR Mix forsynes med MgCl 2 i opløsningen.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring
Mængde 1 Badekar
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse