Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Rotorer
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Plads til centrifugerør, der er mindre end pladsen i rotorholderen.
- Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 7 ml |
| Maks. Rør diameter | 13.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Frontier rotorer med fast vinkel |
| Oversigt | Adapter, D13,5 mm, 7 ml rør x2 |
| Antal steder | 1 |
| nr. pr. pakke | 2 |