Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Rotorer
Artikelnummer. 15816642 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15816642
Brand: Ohaus™ 30130892
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre end originalen, forudsat at der er plads til et array af Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Plads til centrifugerør, der er mindre end pladsen i rotorholderen.
  • Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 ml
Maks. Rør diameter 18 mm
Til brug med (udstyr) Frontier rotorer med fast vinkel
Oversigt Adapter, D18mm, 16ml rør x2
Antal steder 1
nr. pr. pakke 2