Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ R-A6x250/8MI faste rotorer
Artikelnummer. 15886642 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (30 mm dia)
2 x 30 mL
4 x 15 mL
5 x 10 mL
8 x 1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15886642
Brand: Ohaus™ 30304369
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre eller større i antal end den originale, forudsatte bæreplads til Frontier™ R-A6x250/8MI faste rotorer
  • Kan rumme centrifugerør, der er mindre eller større i antal end pladsen i rotorholderen
  • Velegnet til brug i Frontier™ R-A6x250/8MI faste rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 1.5 mL
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) R-A6x250/8MI faste rotorer
Oversigt Adapter, 8x1,5ml D11mm, 2/pk
Antal steder 8
nr. pr. pakke 2