Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ R-A6x250/8MI faste rotorer
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (30 mm dia)
2 x 30 mL
4 x 15 mL
5 x 10 mL
8 x 1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kan rumme centrifugerør, der er mindre eller større i antal end pladsen i rotorholderen
- Velegnet til brug i Frontier™ R-A6x250/8MI faste rotorer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | RB |
| Volumen | 1 x 50 ml (29 mm dia.) |
| Maks. Rør diameter | 29 mm |
| Til brug med (udstyr) | R-A6x250/8MI faste rotorer |
| Oversigt | Adapter, 1x50ml D29mm RB, 2/pk |
| Antal steder | 1 |
| nr. pr. pakke | 2 |