Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Fast vinkel rotorer
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 mL (17 mm dia. RB)
1 x 16 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
1 x 50 ml (29 mm dia. RB)
2 x 15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kan rumme centrifugerør, der er mindre og/eller større i antal end pladsen i rotorholderen
- Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Tekniske data
Tekniske data
Type | RB |
Volumen | 1 x 15 mL (17 mm dia. RB) |
Maks. Rør diameter | 17 mm |
Til brug med (udstyr) | Frontier rotorer med fast vinkel |
Oversigt | Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/pk |
Antal steder | 1 |
nr. pr. pakke | 2 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Fast vinkel rotorer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion