Få mere at vide
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Fast vinkel rotorer Artikelnummer.: 15826732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.00 DKK
    783.40 DKK / Pakke med 2
    Spare 57.60 DKK
    6% Slukket
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Fast vinkel rotorer
Artikelnummer. 15826732 Shop alle Ohaus produkter
1 x 50 ml (29 mm dia. FA), Pakke med 2
Volumen:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 mL (17 mm dia. RB)
1 x 16 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
1 x 50 ml (29 mm dia. RB)
2 x 15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15826732
Brand: Ohaus™ 30314896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.00 DKK
    783.40 DKK / Pakke med 2
    Spare 57.60 DKK
    6% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre eller større i antal end den originale, forudsatte bæreplads til Frontier™ Fast vinkel rotorer.
  • Kan rumme centrifugerør, der er mindre og/eller større i antal end pladsen i rotorholderen
  • Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type FA
Volumen 1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
Maks. Rør diameter 29 mm
Til brug med (udstyr) Frontier rotorer med fast vinkel
Oversigt Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/pk
Antal steder 1
nr. pr. pakke 2
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ 2 x centrifugerøradaptere, Frontier™ Fast vinkel rotorer >