Få mere at vide
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptere, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (29 mm dia., FA)
1 x 50 ml (29 mm dia., RB)
1 x 50 ml (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 til 10 ml
7 x 15 mL
7 x 5 til 7 ml (13 mm dia., RB)
7 x 5 til 7 ml (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kan rumme centrifugerør, der er mindre eller større i antal end pladsen i rotorholderen
- Velegnet til brug i Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 10 x 1.5 mL |
| Maks. Rør diameter | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer |
| Oversigt | Stativ, 10x1,5ml D11mm, 2/pk |
| Antal steder | 10 |
| nr. pr. pakke | 2 |