Få mere at vide
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptere, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
Artikelnummer. 15816692 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (29 mm dia., FA)
1 x 50 ml (29 mm dia., RB)
1 x 50 ml (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 til 10 ml
7 x 15 mL
7 x 5 til 7 ml (13 mm dia., RB)
7 x 5 til 7 ml (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15816692
Brand: Ohaus™ 30314854
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre eller større i antal end den originale, forudsatte bæreplads til Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
  • Kan rumme centrifugerør, der er mindre eller større i antal end pladsen i rotorholderen
  • Velegnet til brug i Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 x 1.5 mL
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) R-S4x100/4MI Swing Out-rotorer
Oversigt Stativ, 10x1,5ml D11mm, 2/pk
Antal steder 10
nr. pr. pakke 2