Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente 2-vejs stophaner med massiv glasprop
Plug Bore:
2,5 mm (hætte)
Beskrivelse
- Med solid glasprop og gevindholder
- To skrå boringer
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2,5 mm (hætte) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |