Få mere at vide
Fisherbrand™ To-vejs drejelige stilladsforbindelser
Artikelnummer. 11558112 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
2-vejs stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11558112 2-vejs stik Hver
1 options
Artikelnummer. 11558112
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til fastgørelse af to stænger eller rør i enhver vinkel i forhold til hinanden. Fisherbrand™ To-vejs drejelige stilladsforbindelser kan strammes med hånden.
  • Med fingerskruer
  • De to komponenter forhindres i at dreje frit af en spændeskive
Tekniske data
Produkttype 2-vejs stik
Til brug med (applikation) Drej 2-vejs