Få mere at vide
Fisherbrand™ To-vejs stilladsforbindelser
Artikelnummer. 11518112 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
2-vejs stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11518112 2-vejs stik Hver
1 options
Artikelnummer. 11518112
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til fastgørelse af to stænger eller rør i rette vinkler. Fisherbrand™ To-vejs stilladsforbindelser kan spændes med hånden.
  • Med fingerskruer
  • Til stænger og rør med en diameter på 6 til 13 mm
Tekniske data
Produkttype 2-vejs stik
Til brug med (applikation) 2-vejs