missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Vinylthiophene (Stabilized with BHT), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Vinylthiophene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h2-5H,1H2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?