Få mere at vide
2-Vinylpyridin (stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylkatekol), TRC
Artikelnummer. 30005311
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005311 1 g
30003826 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV4874951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-69-6
Molekylær formel C7 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Synonym 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
IUPAC navn 2-ethenylpyridin
SMIL C=Cc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter GC
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Formel vægt 105.0578
Procent renhed >95%