Få mere at vide
2-Vinylpyridin, 97%, stik. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11417976
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417976 100 mL 100ml
11427976 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14056.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105,14 g/mol
2-Vinylpyridin er et pyridinderivat, der anvendes til fremstilling af poly(2-vinylpyridin) via radikal polymerisation. 2-Vinylpyridin bruges til at forbedre effektiviteten af beskyttende polymerbelægninger på metaller. Det er et reagens til pyridylethylering til ny beskyttelsesmetode for aktive brintforbindelser. Det bruges også som basismaterialer til en af de mest solgte plastik, fremstilling af lægemidler og bio-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Vinylpyridin er et pyridinderivat, der anvendes til fremstilling af poly(2-vinylpyridin) via radikal polymerisation. 2-Vinylpyridin bruges til at forbedre effektiviteten af beskyttende polymerbelægninger på metaller. Det er et reagens til pyridylethylering til ny beskyttelsesmetode for aktive brintforbindelser. Det bruges også som basismaterialer til en af de mest solgte plastik, fremstilling af lægemidler og bio-forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (27g/L). Lidt opløseligt i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-69-6
Molekylær formel C7H7N
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00006355
InChI nøgle KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
IUPAC navn 2-ethenylpyridin
SMIL C=CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Vinylpyridine
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -50 °C
Tæthed 0.974
Kogepunkt 159 °C
Flammepunkt 47 °C (117 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.55
Mængde 100 mL
FN nummer UN3073
Beilstein 104505
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (27g/L). Let opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 105.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske