Få mere at vide
2-vinylnaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020491
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11444074
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12470.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-Vinylnaphthalen anvendes i syntesen af forskellige copolymerer, såsom poly (natriumstyrensulfonat-co-2-vinyl-naftalen) copolymer og poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyre)-pode-polystyren. Sidstnævnte finder anvendelse som en fotoaktiv polymermicelle og stabilisator til polystyrenlatexer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Vinylnaphthalen anvendes i syntesen af forskellige copolymerer, såsom poly (natriumstyrensulfonat-co-2-vinyl-naftalen) copolymer og poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyre)-pode-polystyren. Sidstnævnte finder anvendelse som en fotoaktiv polymermicelle og stabilisator til polystyrenlatexer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler. Beskyt væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-54-3
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00004125
InChI nøgle KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC navn 2-ethenylnaphthalen
SMIL C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Vinylnaphthalene
Smeltepunkt 62°C to 67°C
Kogepunkt 128°C to 131°C (13 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2038190
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.