Få mere at vide
2-vinylnaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454074
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454074 25 g 25g
11444074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12470.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-Vinylnaphthalen anvendes i syntesen af forskellige copolymerer, såsom poly (natriumstyrensulfonat-co-2-vinyl-naftalen) copolymer og poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyre)-pode-polystyren. Sidstnævnte finder anvendelse som en fotoaktiv polymermicelle og stabilisator til polystyrenlatexer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Vinylnaphthalen anvendes i syntesen af forskellige copolymerer, såsom poly (natriumstyrensulfonat-co-2-vinyl-naftalen) copolymer og poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyre)-pode-polystyren. Sidstnævnte finder anvendelse som en fotoaktiv polymermicelle og stabilisator til polystyrenlatexer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler. Beskyt væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-54-3
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00004125
InChI nøgle KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC navn 2-ethenylnaphthalen
SMIL C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Vinylnaphthalene
Smeltepunkt 62°C to 67°C
Kogepunkt 128°C to 131°C (13 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2038190
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%