Få mere at vide
2-vinylnaphthalen, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-211326 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10306550
Brand: Thermo Scientific Acros 140900050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-54-3
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00004125
InChI nøgle KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC navn 2-ethenylnaphthalen
SMIL C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Vinylnaphthalene
Navn note 98%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Farve Beige til hvid eller gul
Kogepunkt 135°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH=CH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilisator 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver