Få mere at vide
2-Vinylanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Vinylanthracene |
| CAS | 2026-16-6 |
| Molekylær formel | C16 H12 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h2-11H,1H2 |
| SMIL | C=Cc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | 2-ethenylanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vægt | 204.0939 |