Få mere at vide
Vinylboronsyre pinacol ester, 97+%, stabiliseret med 0,05% BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10430554
Brand: Thermo Scientific Acros 395530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75927-49-0 | C8H15BO2 | 154.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75927-49-0
Molekylær formel C8H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 154.02
MDL nummer MFCD00192492
InChI nøgle DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 5233012
IUPAC navn 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylboronic acid pinacol ester
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9080g/mL
Kogepunkt 40°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.908
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilisator 500ppm (BHT) max.
Formel vægt 154.02
Procent renhed 97+%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.