Få mere at vide
2-Vanillin, TRC
Artikelnummer. 17912955
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17912955 1 g
1 options
Artikelnummer. 17912955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0974001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Vanillin
CAS 148-53-8
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 1 g
Synonym Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-, m-Anisaldehyde, 2-hydroxy- (8CI), o-Vanillin (6CI), 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxyl-3-methoxybenzaldehyde, 2-Vanillin, 3-Methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde, 6-Formyl-2-methoxyphenol, 6-Formylguaiacol, NC 005, NSC 2150, o-Vaniline
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMIL COc1cccc(C=O)c1O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473