Få mere at vide
2-(Undecyloxy)-ethanol, TRC
Artikelnummer. 30454414
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454414 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU7890251G
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Undecyloxy)-ethanol
CAS 38471-47-5
Molekylær formel C13H28O2
Mængde 1 g
Synonym Monochamol
InChI formel InChI=1S/C13H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-13-11-14/h14H,2-13H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC navn 2-undecoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 216.36
Formel vægt 216.2089