missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Undecyloxy)-ethanol, TRC

Artikelnummer. 30454859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454859 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU7890255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Undecyloxy)-ethanol
CAS 38471-47-5
Molekylær formel C13H28O2
Mængde 5 g
Synonym Monochamol
InChI formel InChI=1S/C13H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-13-11-14/h14H,2-13H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC navn 2-undecoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 216.36
Formel vægt 216.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.