Få mere at vide
2-Undecanone, 98%
Artikelnummer. 10225050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225050 5 mL Glasflaske 5ml
10061630 250 mL Glasflaske 250ml
10093013 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140690050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-12-9
Molekylær formel C11H22O
Molekylvægt (g/mol) 170.30
MDL nummer MFCD00009583
InChI nøgle KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
IUPAC navn undecan-2-one
SMIL CCCCCCCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Undecanone
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11,0 °C til 13,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 231,0 °C til 232,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8COCH3
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4310
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 713
Merck Index 15, 6177
Specifik vægtfylde 0.824
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 170.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Undecanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri