Få mere at vide
2-Undecanone, 98%
Artikelnummer. 11483228
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483228 100 g 100g
11493228 500 g 500g
11403238 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17659.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-12-9
Molekylær formel C11H22O
Molekylvægt (g/mol) 170.30
MDL nummer MFCD00009583
InChI nøgle KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
IUPAC navn undecan-2-one
SMIL CCCCCCCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Undecanone
Smeltepunkt 11 °C til 13 °C
Kogepunkt 228 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1749573
Merck Index 14,6104
Formel vægt 170.3
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Undecanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Undecanone