Få mere at vide
2-Undecanol, TRC
Artikelnummer. 30134150
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134150 10 g
30133483 25 g
30012396 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78881510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1653-30-1
Molekylær formel C11H24O
Molekylvægt (g/mol) 172.31
Synonym sec-Undecanol, 2-Hendecanol, 2-Hydroxyundecane, Methyl Nonyl Carbinol, sec-Undecyl Alcohol, alpha-Methyldecanol
IUPAC navn UNDECAN-2-OL
SMIL CCCCCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Undecanol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Formel vægt 172.1827